Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara UV de sobremesa de la serie XX
Descripción
Los tubos de las lámparas son intercambiables para aplicaciones que requieren longitudes de onda diferentes.
- Pida tubos de la misma potencia que la lámpara
- Tubos disponibles en 254 nm, 302 nm y 365 nm
- Los rayos UV de onda corta son apropiados para la esterilización y el saneamiento
- Los rayos UV de onda larga/rango medio son adecuados para la fluorescencia y la inspección
Especificaciones
Especificaciones
| Vataje | 15 W |
| Wavelength | 302 nm |
| Descripción | Tubo UV de repuesto para lámpara de sobremesa de la serie XX |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescencia e inspección |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara de sobremesa modelo XX-15 |
| Longitud (imperial) | 17,12 in |
| Longitud (métrico) | 434,84 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Tubo UV de repuesto |