Learn More
Grant Instruments™ Baños ultrasónicos digitales serie XUB
Código de producto. 11450998
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,5 L
9,5 L
12,5 L
17,5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11450998 9,5 L cada uno
11470998 17,5 L 1 PCS
11480998 25 L cada uno
11460998 12,5 L cada uno
11440998 4,5 L cada uno
5 options
Código de producto. 11450998
Marca: Grant Instruments™ XUB10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones. Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
El intervalo de XUB de los baños de ultrasonidos de sobremesa controlados digitalmente ofrecen un rendimiento fiable y uniforme en una gran variedad de entornos y aplicaciones.Estos baños incorporan tecnología LEAP de frecuencia para garantizar niveles uniformes de actividad por ultrasonidos y ofrecen un alto rendimiento, por lo que aportan un proceso de ultrasonidos exacto y preciso.
  • Control de velocidad ajustable de 500 a 3000 rpm
  • Acepta hasta 32 tubos en tres combinaciones/tamaños diferentes
  • Se suministra con la unidad cabezal plano VP-1 adicional para la mezcla de un solo tubo
  • Las ventosas de caucho sujetan con firmeza la unidad a la superficie de trabajo y evitan que esta se desplace: también absorben las vibraciones y evitan su transmisión a la mesa de trabajo
  • Sencillo de manejar: seleccione entre funcionamiento continuo o por contacto y gire el mando para ajustar la velocidad
  • Plataforma universal de 32 tomas para tres tamaños de tubos (16 × 1.5 ml, 8 × 0.5 ml, 8 × 0.2 ml) y una punta para mezclar tubos individuales de hasta 15 ml
  • Escala de temperatura de funcionamiento: de + 4 °C a 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temporizador De 0 a 99 min.
Tensión 230 V
Capacidad (métrico) 9,5 L
Fondo (métrico) 183 mm
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +5 °C a 70 °C
Frecuencia de funcionamiento De 32 a 38 kHz
compliance-icons
Nombre del producto
  • Grant M2 ultrasonic solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID