Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Coverall with BlueTaped Seams
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200105902
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
30058398 Small paquete de 25
30058207 M paquete de 25
30058247 L paquete de 25
30058387 XL paquete de 25
30058330 2XL paquete de 25
30058305 3XL paquete de 25
6 options
Código de producto. 30058398
Marca: Chemsplash 2590.300.004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall
  • 50GSM Breathable SMS Fabric
  • Fully Taped Seams
  • Elasticated 3 Pce Hood
  • Elasticated Cuffs & Ankles
  • Two Way Zip With Adhesive Zip Flap
  • Silicone and Latex Free
  • PFAS Free
  • Comes without the chest label
Description: The Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric, compliant to Cat III Type 5 and 6. It offers a robust and strong barrier to dry hazards and is especially suitable for prolonged periods of use due to its breathable properties. All seams are bound.
Especificaciones
Tipo de producto Hooded Coveralls
Tamaño Small
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Azul
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Ties
Tipo de costura Taped
Esterilidad No estéril
Resistencia Particle
Sin látex Sí
N.º de bolsillos None