Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Coverall with BlueTaped Seams

Descripción
Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall
- 50GSM Breathable SMS Fabric
- Fully Taped Seams
- Elasticated 3 Pce Hood
- Elasticated Cuffs & Ankles
- Two Way Zip With Adhesive Zip Flap
- Silicone and Latex Free
- PFAS Free
- Comes without the chest label
Description: The Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric, compliant to Cat III Type 5 and 6. It offers a robust and strong barrier to dry hazards and is especially suitable for prolonged periods of use due to its breathable properties. All seams are bound.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hooded Coveralls |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tela de SMS |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.