missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XTP3TPA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15799700 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15799700 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15799700 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA551750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RLHAEFAAER DWEQFHQPRN LLLALVGEVG ELAELFQWKT DGEPGPQGWS PRERAALQEE LSDVLIYLVA LAARCRVDLP LAVLSKMDIN RRRYPAHLAR SSSRKYTELP HGAISEDQAV GPADIPCDS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 78%.

The protein encoded by this gene is dCTP pyrophosphatase, which converts dCTP to dCMP and inorganic pyrophosphate. The encoded protein also displays weak activity against dTTP and dATP, but none against dGTP. This protein may be responsible for eliminating excess dCTP after DNA synthesis and may prevent overmethylation of CpG islands. Three transcript variants, one protein-coding and the other two non-protein coding, have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XTP3TPA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica DCTPP1
N.º de referencia del gen Q9H773
Alias de gen 2410015N17Rik; AI854235; CDA03; dCTP pyrophosphatase 1; dCTPase 1; DCTPP1; Deoxycytidine-triphosphatase 1; RS21C6; RS21-C6; Tdrg-TL1; Unknown (protein for MGC:133613); XTP3TPA; XTP3-transactivated gene A protein; XTP3-transactivated gene A protein homolog; XTP3-transactivated protein A
Símbolos de los genes DCTPP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human XTP3TPA. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102191).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79077
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.