Learn More
Fisherbrand™ Guante de nitrilo XTend
Código de producto. p-200111266 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
30057387 Grande paquete de 50
30057391 Medio paquete de 50
30057389 Pequeño paquete de 50
30057390 XL paquete de 50
30057388 XS paquete de 50
5 options
Código de producto. 30057387
Edge
Los guantes de nitrilo XTend son guantes desechables con puño largo que proporcionan comodidad y una protección superior contra salpicaduras químicas para una variedad de usos.
  • Los guantes de nitrilo XTend son guantes desechables con puño largo que ofrecen comodidad y protección superior contra salpicaduras químicas para diversas aplicaciones.
  • Manguito extendido
  • Guantes no estériles y sin talco
  • Las yemas de los dedos con textura proporcionan un buen agarre
  • Guante de protección de tipo B
  • EPI de categoría III
  • Ambidiestro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Sí
Accelerator Free N.º
Aplicaciones bacteriológico, Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5,51 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,94 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo Guante de nitrilo XTend
Cantidad 50 pcs
Longitud (imperial) 11,42 in
Longitud (métrico) 290 mm