missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XRN1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15725011 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15725011 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15725011

Marca: Invitrogen™ PA557110

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NVASSVLGKS VFVNWPHLEE ARVVAVSDGE TKFYLEEPPG TQKLYSGRTA PPSKVVHLGD KEQSNWAKEV QGISEHYLRR K Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 85%.

SEC24C is a member of the SEC24 subfamily of the SEC23/SEC24 family, which is involved in vesicle trafficking. The encoded protein has similarity to yeast Sec24p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The product of this gene may play a role in shaping the vesicle, as well as in cargo selection and concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XRN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Xrn1
N.º de referencia del gen Q8IZH2
Alias de gen 1-Sep; 5'-3' exoribonuclease 1; 5'-3' exoribonuclease 1-like protein; Dhm2; DKFZp434P0721; DKFZp686B22225; DKFZp686F19113; exo; FLJ41903; LOW QUALITY PROTEIN: 5'-3' exoribonuclease 1; mXrn1; protein Dhm2; RGD1309713; SEP1; strand-exchange protein 1 homolog; XRN1
Símbolos de los genes Xrn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human XRN1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96293).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54464
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.