Learn More
Abnova™ Sonda FISH Xq27/CENXp
Código de producto. p-7193003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
16013315 100 μl 100 microlitros
16023315 200 μl 200 microlitros
2 options
Código de producto. 16013315
Marca: Abnova™ FG0196.100uL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Tipo de producto ADN/ARN
Cantidad 100 μl
Formulario Líquido