Learn More
Invitrogen™ XPR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13260149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
13260149 100 μL 100 microgramos
1 options
Código de producto. 13260149 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA521908
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: A431, H1299, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Dog (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Xenotropic and polytropic retrovirus receptor (XPR1) is an Orphan-U GPCR with an unknown ligand. ESTs have been isolated from brain, breast, kidney, pancreas, placenta, prostate, skeletal muscle, testis, and tonsil libraries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno XPR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Xpr1
N.º de referencia del gen Q9UBH6
Alias de gen IBGC6; Protein SYG1 homolog; receptor for MCF virus 1; Rmc1; Rmc-1; RP11-46A10.1; suppressor of yeast G>a> deletion; susceptibility to xenotropic virus; Sxv; Syg1; X3; xenotropic and polytropic murine leukemia virus receptor; xenotropic and polytropic murine leukemia virus receptor X3; Xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1; xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1 homolog; XPR1; XR; X-receptor
Símbolos de los genes Xpr1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide encompassing a sequence within the Extracellular domain of human XPR1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG