missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XPR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11530923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11530923 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11530923

Marca: Invitrogen™ PA123547

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-23547 detects Xenotropic & Polytropic Retrovirus Rec. in human samples.

Xenotropic and polytropic retrovirus receptor (XPR1) is an Orphan-U GPCR with an unknown ligand. ESTs have been isolated from brain, breast, kidney, pancreas, placenta, prostate, skeletal muscle, testis, and tonsil libraries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica Xpr1
N.º de referencia del gen Q9QZ70, Q9UBH6, Q9Z0U0
Alias de gen IBGC6; Protein SYG1 homolog; receptor for MCF virus 1; Rmc1; Rmc-1; RP11-46A10.1; suppressor of yeast G>a> deletion; susceptibility to xenotropic virus; Sxv; Syg1; X3; xenotropic and polytropic murine leukemia virus receptor; xenotropic and polytropic murine leukemia virus receptor X3; Xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1; xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1 homolog; XPR1; XR; X-receptor
Símbolos de los genes Xpr1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human XPR1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100051159, 100339244, 100526125, 100689082, 19775, 289424, 424415, 490301, 536550, 9213
Especies diana Bat, Bovine, Canine, Chicken, Horse, Hamster, Human, Mouse, Monkey, Pig, Rabbit, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.