missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XPOT Polyclonal Antibody

Código de producto. 15978234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15978234 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15978234

Marca: Invitrogen™ PA565492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FDILSVVDLNP RGVDLYLRIL MAIDSELVDR DVVHTSEEAR RNTLIKDTMR EQCIPNLVES WYQILQNYQF TNSEVTCQCL EVVGAY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 88%.

XPOT is a protein belonging to the RAN-GTPase exportin family that mediates export of tRNA from the nucleus to the cytoplasm. Translocation of tRNA to the cytoplasm occurs once exportin has bound both tRNA and GTP-bound RAN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XPOT
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica XPOT
N.º de referencia del gen O43592
Alias de gen 1110004L07Rik; 3110065H13Rik; AI452076; C79645; exportin for tRNA; exportin(tRNA); exportin, tRNA; exportin, tRNA (nuclear export receptor for tRNAs); exportin-T; tRNA exportin; XPO3; XPOT
Símbolos de los genes XPOT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human XPOT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106169).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11260
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.