missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the importin-beta family. Members of this family are regulated by the GTPase Ran to mediate transport of cargo across the nuclear envelope. This protein has been shown to mediate nuclear export of profilin-actin complexes. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 14. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode different protein isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | XPO6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.45 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | XPO6 |
| N.º de referencia del gen | Q924Z6, Q96QU8 |
| Alias de gen | EXP6, exportin 6, KIAA0370, Ran binding protein 20, RANBP20, XPO6 |
| Símbolos de los genes | Xpo6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?