Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Xpect™ difficile Toxin A/B
Código de producto. p-4527869
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 20 pruebas
Kit para 40 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
cada uno
Código de producto. 12301223
Marca: Thermo Scientific™ R24640
Detecte rápidamente la toxina Clostridium difficile tipos A y B en muestras fecales humanas mediante un sencillo procedimiento de tres pasos con resultados en 20 minutos.
Detecte rápidamente la toxina Clostridium difficile tipos A y B en muestras fecales humanas mediante la prueba Thermo Scientific™ Xpect™ para la detección de la toxina C. difficile tipos A y B. Combine un excelente rendimiento clínico con un sencillo procedimiento de tres pasos que ofrece resultados precisos en 20 minutos con menos de un minuto de tiempo de manipulación. Cuando se necesiten pruebas al momento o cobertura 24/7, elija Xpect.
Utilice este rápido inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa y directa de la toxina Clostridium difficile tipos A y B. Mejore la eficacia y el rendimiento del laboratorio con una sensibilidad y especificidad clínica excelentes y un procedimiento sencillo y autónomo.
Xpect para la toxina C. difficile tipos A y B utiliza partículas de color recubiertas con anticuerpos para unirse al antígeno diana en la muestra diluida. El complejo de antígeno/anticuerpo de color se mueve a lo largo de la membrana de prueba. Los anticuerpos inmovilizados específicos del antígeno diana capturan el complejo de antígeno etiquetado con color en la región de prueba, lo que provoca la aparición de una línea claramente visible. Esta línea no aparecerá en ausencia del antígeno específico. Los anticuerpos inmovilizados no específicos de la región de control capturan los anticuerpos etiquetados con color, independientemente de si el antígeno está presente, de forma que aparece una línea de control claramente visible.
  • Resultados claramente visibles y fáciles de leer en 20 minutos
  • Tiempo de manipulación inferior a un minuto
  • Control integral para una mayor confianza
  • Sensibilidad y especificidad excelentes
Confíe en toda la familia de pruebas rápidas Xpect para ofrecer un rendimiento de diagnóstico sin precedentes al tiempo que ofrece facilidad de uso, comodidad y ahorro de tiempo. Cada una de las pruebas es un ensayo inmunocromatográfico con un procedimiento sencillo que ofrece una detección rápida y rentable para facilitar el diagnóstico de infecciones.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Descripción Prueba Xpect C. difficile Toxin A/B
Incluye Dispositivos de prueba, reactivo conjugado 1 (3,6 ml), reactivo conjugado 2 (3,0 ml), diluyente de muestras, control positivo (2,0 ml), control negativo (2,0 ml), pipetas de transferencia desechables, tubos de dilución, varillas aplicadoras de madera.
Cantidad Kit para 40 pruebas