missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XMU-MP-1, MedChemExpress

Código de producto. 16469626
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469626 50 mg 50 miligramos
16485797 5 mg 5 miligramos
16434366 100 mg 100 miligramos
16433068 10 mg 10 miligramos
16420026 2 mg 2 miligramos
16412606 25 mg 25 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469626

Marca: Medchem Express HY100526

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.

XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material XMU-MP-1
CAS 2061980-01-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N6O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 8 mg/mL (19.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC2=NC=C(C(N(C)C3=C4SC=C3)=N2)N(C)C4=O)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 416.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.48
Porcentaje de pureza 97.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.