missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XL888, MedChemExpress

Código de producto. 16461339
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16461339 1 mg 1 miligramo
16465638 10 mg 10 miligramos
16451807 50 mg 50 miligramos
16443356 25 mg 25 miligramos
16428337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16461339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13313

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.

XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material XL888
CAS 1149705-71-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37N5O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(N)=O)=C(N[C@H](C)CC)C=C1C(N[C@]2([H])C[C@H](CC3)N(C4=NC=C(C(C5CC5)=O)C=C4)[C@H]3C2)=O
Peso molecular (g/mol) 503.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.64
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.