missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XKR8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15517242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15517242 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15517242

Marca: Invitrogen™ PA546668

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: CWKPDPDQVD GARSLLSPEG YQLPQNRRMT HLAQKFFPKA KDEAASPVKG Sequence homology: Human: 100%; Rabbit: 86%.

Promotes phosphatidylserine exposure on apoptotic cell surface, possibly by mediating phospholipid scrambling. Phosphatidylserine is a specific marker only present at the surface of apoptotic cells and acts as a specific signal for engulfment. Has no effect on calcium-induced exposure of phosphatidylserine. Activated upon caspase cleavage, suggesting that it does not act prior the onset of apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XKR8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica XKR8
N.º de referencia del gen Q9H6D3
Alias de gen hXkr8; RP11-460I13.3; X Kell blood group precursor-related family, member 8; XK related 8; XK, Kell blood group complex subunit-related family, member 8; XKR8; XK-related protein 8; XK-related protein 8, processed form; X-linked Kx blood group related 8; XRG8
Símbolos de los genes XKR8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human XKR8 (aa 346-395).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.