missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ XKR4 Polyclonal Antibody

Descripción
The antibody detects endogenous levels of total XKR4 protein.
The specific function of the protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | XKR4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | XKR4 |
| N.º de referencia del gen | Q5GH59, Q5GH67, Q5GH76 |
| Alias de gen | AY534250; Gm210; KIAA1889; mKIAA1889; X Kell blood group precursor related family member 4; X Kell blood group precursor-related family, member 4; XK related 4; XK, Kell blood group complex subunit-related family, member 4; XKR4; XK-related protein 4; X-linked Kx blood group related 4; Xrg4 |
| Símbolos de los genes | XKR4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?