missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XIRP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15741741 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15741741 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15741741

Marca: Invitrogen™ PA553805

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RVSTEVAQLK EQTLARLLDI EEAVHKALSS MSSLQPEASA RGHFQGPPKD HSAHKISVTV SSSARPSGSG QEVGGQTAVK NQAKVECHTE AQSQVKIRNH T Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 25%, Rat - 27%.

Protects actin filaments from depolymerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XIRP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica XIRP1
N.º de referencia del gen Q702N8
Alias de gen AI415219; cardiomyopathy associated 1; cardiomyopathy-associated protein 1; CMYA1; LOC100910104; mXin alpha; Xin; xin actin binding repeat containing 1; xin actin-binding repeat containing 1; xin actin-binding repeat-containing protein 1; xin actin-binding repeat-containing protein 1-like; Xin alpha; XIRP1
Símbolos de los genes XIRP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human XIRP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92429).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165904
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.