missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: QSCTWMFKPQ PVDRPVGSRE QHLQVSQVPA GERQTDRHVF ETEPLQASGR PCGRRPVRYC SRVEIPSGQV SRQKEVFQAL EAGKKEEQEP RVIAGSIPAG SVHKFT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 73%.
Protects actin filaments from depolymerization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | XIRP1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | XIRP1 |
| N.º de referencia del gen | Q702N8 |
| Alias de gen | AI415219; cardiomyopathy associated 1; cardiomyopathy-associated protein 1; CMYA1; LOC100910104; mXin alpha; Xin; xin actin binding repeat containing 1; xin actin-binding repeat containing 1; xin actin-binding repeat-containing protein 1; xin actin-binding repeat-containing protein 1-like; Xin alpha; XIRP1 |
| Símbolos de los genes | XIRP1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
