Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para XIAP humano
Código de producto. p-7231030
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15405183
Marca: Invitrogen™ EHXIAP
ELISA
El ensayo ELISA para el XIAP humano cuantifica el XIAP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el XIAP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la XIAP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen es un miembro de una familia de proteínas que inhiben la apoptosis mediante la unión a factores asociados con el receptor del factor de necrosis tumoral TRAF1 y TRAF2. Esta proteína inhibe la apoptosis inducida por la menadiona, un potente inductor de radicales libres, e ICE. También inhibe al menos dos miembros de la familia caspasa de las proteasas de muerte celular, caspasa-3 y caspasa-7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P98170
Intervalo del ensayo 2,46-600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 250 pg
Intervalo de calibración De 0,25 ng/ml a 600 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA puede reconocer XIAP humano y de ratón.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 331
Símbolo de gen API3,BIRC4,IAP-3,ILP1,MIHA,XLP2,hIAP-3,hIAP3
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP1-315G1.5, API3, BIRC4, IAP-3, ILP1, MIHA, XLP2, hIAP-3, hIAP3
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min