Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para XIAP humano
Descripción
El ensayo ELISA para el XIAP humano cuantifica el XIAP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el XIAP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la XIAP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P98170 |
| Intervalo del ensayo | 2,46-600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 250 pg |
| Intervalo de calibración | De 0,25 ng/ml a 600 ng/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Otras proteínas |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este par de anticuerpos ELISA puede reconocer XIAP humano y de ratón. |
| Mostrar más |