Learn More
Invitrogen™ XG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15508022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15508022 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15508022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA547526
Goat Polyclonal Antibody
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno XG
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica XG
N.º de referencia del gen P55808
Alias de gen Glycoprotein Xg; MGC118758; MGC118759; MGC118760; MGC118761; PBDX; Protein PBDX; XG; Xg blood group; Xg blood group (pseudoautosomal boundary-divided on the X chromosome); XG glycoprotein; XGPY
Símbolos de los genes XG
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Xg Gln22-Lys142.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7499
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG