Learn More
uvex Bota Xenova™ PU negro/azul 95562 - Anchura 11
Código de producto. 17238431 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17238431 43 1 par
17288421 38 1 par
17298421 39 1 par
17208431 40 1 par
17218431 41 1 par
17228431 42 1 par
17248431 44 1 par
17258431 45 1 par
17268431 46 1 par
17278431 47 1 par
17288431 48 1 par
17298431 49 1 par
17208441 50 1 par
17218441 51 1 par
17228441 52 1 par
15 options
Código de producto. 17238431
Marca: uvex 9556243
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño Uvex 2 Xenova™ proporciona zapatos de seguridad cómodos y sin metales; peso ligero con un acolchado y transpirabilidad óptimos para trabajos en interiores y exteriores
Bota Uvex 2 Xenova™ 95562 S3 SRC
  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • Piel de grano completo repelente al agua transpirable
  • Puntera resistente a arañazos fabricada con cuero recubierto de PU para una larga vida útil
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Soporte de talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Suela extraíble cómoda y antiestática con sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible
  • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistencia térmica a corto plazo de hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • N.º de artículo 95562
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Azul
Material Cuero
Tamaño 43
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 2
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto ESD Safety Shoe