Learn More
Difluoruro de xenón, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053500 1 g Frasco de plástico 1 g
10463215 5 g Frasco de plástico 5 g
2 options
Código de producto. 10053500
Marca: Thermo Scientific Acros 278550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-36-9
Fórmula molecular F2Xe
Peso molecular (g/mol) 169.29
Número MDL MFCD00040538
Clave InChI IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
Nombre IUPAC difluoroxenón
SMILES F[Xe]F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xenon difluoride
Punto de fusión 129°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Fórmula lineal XeF2
Índice Merck 15, 10270
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.29
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Xenon difluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.