missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XDH Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JG38-40)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17115453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17115453 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17115453 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA534780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: Human kidney tissue lysate, rat liver tissue, human liver tissue, mouse liver tissue.

XDH belongs to the group of molybdenum-containing hydroxylases involved in the oxidative metabolism of purines. The enzyme is a homodimer. This protein can be converted to xanthine oxidase by reversible sulfhydryl oxidation or by irreversible proteolytic modification. Defects in xanthine dehydrogenase cause xanthinuria, may contribute to adult respiratory stress syndrome, and may potentiate influenza infection through an oxygen metabolite-dependent mechanism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XDH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JG38-40
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica XDH
N.º de referencia del gen P47989
Alias de gen Unknown (protein for MGC:127098); xanthine dehydrogenase; Xanthine dehydrogenase/oxidase; xanthine oxidase; Xanthine oxidoreductase; XD; Xdh; xdh antibody; XDHA; xdha antibody; XO; XOR; xor antibody; Xox1; Xox-1
Símbolos de los genes XDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human Xanthine Oxidase aa 182-313.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7498
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.