missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XDH Polyclonal Antibody

Código de producto. 13240679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13240679 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13240679

Marca: Invitrogen™ PA526285

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XDH Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow

XDH belongs to the group of molybdenum-containing hydroxylases involved in the oxidative metabolism of purines. The enzyme is a homodimer. This protein can be converted to xanthine oxidase by reversible sulfhydryl oxidation or by irreversible proteolytic modification. Defects in xanthine dehydrogenase cause xanthinuria, may contribute to adult respiratory stress syndrome, and may potentiate influenza infection through an oxygen metabolite-dependent mechanism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XDH
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica XDH
N.º de referencia del gen P47989, Q00519
Alias de gen Unknown (protein for MGC:127098); xanthine dehydrogenase; Xanthine dehydrogenase/oxidase; xanthine oxidase; Xanthine oxidoreductase; XD; Xdh; xdh antibody; XDHA; xdha antibody; XO; XOR; xor antibody; Xox1; Xox-1
Símbolos de los genes XDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 206-234 amino acids from the N-terminal region of human XDH.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22436, 7498
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.