missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

xCT Antibody (SLC7A11/9136R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151701 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151701 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327052CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

xCT Monoclonal antibody specifically detects xCT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno xCT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SLC7A11/9136R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Amino acid transport system xc-, Calcium channel blocker resistance protein CCBR1, CCBR1, cystine/glutamate transporter, SLC7A11, solute carrier family 7 (anionic amino acid transporter light chain, xc- system), member 11, Solute carrier family 7 member 11, solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 11, xCT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragments of human xCT protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23657
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.