Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo XCEED™
Código de producto. p-8002905
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 230
paquete de 250
Código de producto. Tamaño unitSize
15249373 8,5/9 paquete de 250
15259373 7,5/8 paquete de 250
15269373 6,5/7 paquete de 250
15279373 9,5/10 paquete de 230
15289373 5,5/6 paquete de 250
5 options
Código de producto. 15249373
Marca: Ansell 93833090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reducen la fatiga de la mano a menudo asociada con el síndrome del túnel carpiano. Los guantes de examen de nitrilo Ansell™ Microflex™ son ligeros y finos, pero ofrecen una durabilidad y protección fiables.
  • Diseñados para reducir la fatiga de las manos, además de ayudar a los trabajadores a ser más productivos al ejercer un menor esfuerzo muscular
  • Cómodos y ligeros
  • Exclusiva formulación de nitrilo avanzada que ofrece una mayor sensibilidad táctil
  • Hasta un 60 % más resistente que las principales marcas de nitrilo y hasta un 90 % más resistente que las principales marcas de látex
  • Ofrecen una protección segura frente a pinchazos y otros problemas de calidad
  • No contienen látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Fingertip Textured
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 8,5/9
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,07 mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 93-833
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 250/paq.
Resistencia a la tracción De 14 a 33 MPa
Longitud (métrico) 240 mm
Anchura (métrico) 107 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.