Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo XCEED™
Descripción
- Diseñados para reducir la fatiga de las manos, además de ayudar a los trabajadores a ser más productivos al ejercer un menor esfuerzo muscular
- Cómodos y ligeros
- Exclusiva formulación de nitrilo avanzada que ofrece una mayor sensibilidad táctil
- Hasta un 60 % más resistente que las principales marcas de nitrilo y hasta un 90 % más resistente que las principales marcas de látex
- Ofrecen una protección segura frente a pinchazos y otros problemas de calidad
- No contienen látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171 |
| Accelerator Free | Yes |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Fingertip Textured |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |