Learn More
Honeywell Safety Products™ Gafas de seguridad con inserto Rx XC
Click to view available options
:
Tipo de producto: Gafas de seguridad
Descripción
- El inserto Rx se ajusta de forma segura detrás de la lente de las gafas.
- XC tiene certificado para impactos contra EN 166, FT: Excelente protección contra impactos (partículas a 45 m/seg) en condiciones de trabajo extremas de calor o frío.
- XC ofrece un alto nivel de protección de filtración UV: ES 166, 2C-1.2.
- Más económicas que una montura de seguridad Rx.
- Reduce la cantidad de estilos de gafas por planta.
- Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de gafas graduadas.
- La lente XC protege la lente Rx, lo que reduce en gran medida el alto coste que supone reemplazar la lente Rx.
- La ajustabilidad y el material blando no están disponibles en la mayoría de las monturas Rx.
- Más atractivas y menos voluminosas que la gafas OTG actuales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE 2 de la CE, número de certificado de la CE: 1144, número de declaración de la CE: 1144 |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material del bastidor | Aleaciones metálicas, chapado sin níquel |