Learn More
XBP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 13471777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
13471777 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13471777 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA527650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, HepG2 (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr). Predicted reactivity: Pig (84%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
XBP1 Polyclonal antibody specifically detects XBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno XBP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.93 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica XBP1
N.º de referencia del gen P17861
Alias de gen D11Ertd39e; Hepatocarcinogenesis-related transcription factor; HTF; OTTHUMP00000028682; Tax-responsive element-binding protein 5; tax-responsive element-binding protein 5 homolog; TREB5; TREB-5; X-box binding protein 1; X-box-binding protein 1; X-box-binding protein 1, cytoplasmic form; X-box-binding protein 1, luminal form; XBP1; XBP-1; XBP2
Símbolos de los genes XBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 90 and 261 of Human XBP1
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7494
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG