Learn More
Sal monosódica xantina, monohidrato, ≥ 96 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875198 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15875198 5 g Frasco de plástico 5 g
15885198 10 g Frasco de plástico 10 g
15895198 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15875198 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J23465.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1196-43-6 | C5H3N4NaO2 | 174.095 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-43-6
Fórmula molecular C5H3N4NaO2
Peso molecular (g/mol) 174.095
Número MDL MFCD00069669
Clave InChI HKDXLLDCXWUUKY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo xanthine sodium salt, xanthine, sodium salt, xanthate de sodium french, 1 h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-, sodium salt, 3,7-dihydro-1 h-purine-2,6-dione sodium salt, 3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, sodium salt, xanthate de sodium, 1h-purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-, sodium salt 1:?, potassium 2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate, sodium 2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate
PubChem CID 23668765
Nombre IUPAC sodium 2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-9-ide
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=O)N2)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthine Monosodium Salt Monohydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza ≥96%
Envase Frasco de plástico