Learn More
Xantina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488933 25 g 25 g
11498933 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11077.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Xanthine and xanthine oxidase system can be used to produce superoxide radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de xantina y xantina oxidasa se puede utilizar para producir radicales de superóxido.
Solubilidad
Soluble en agua (0,067 g/l).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-89-6
Fórmula molecular C5H4N4O2
Peso molecular (g/mol) 152.113
Número MDL MFCD00078453
Clave InChI LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurina-2,6-diona
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthine
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 8733
Índice Merck 14,10059
Información de solubilidad Soluble in water(0.067g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Xanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Xanthine