Learn More
Xantina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071600 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081600 25 g Frasco de vidrio 25 g
10309233 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69-89-6 | C5H4N4O2 | 152.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-89-6
Fórmula molecular C5H4N4O2
Peso molecular (g/mol) 152.11
Número MDL MFCD00078453
Clave InChI LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurina-2,6-diona
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthine
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, 447
Índice Merck 15, 10257
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/14.5l (16°C). Other solubilities: soluble in potassium hydroxide and mineral acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Espectrofotometría 98 to 102% (lambda max. 278nm,pH 10) molar absorptivity 9300+/-2%,on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Xanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.