missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ XAF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16361285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16361285 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16361285

Marca: Invitrogen™ PA584333

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PVECKFCKLD MQLSKLELHE SYCGSRTELC QGCGQFIMHR MLAQHRDVCR SEQAQLGKGE RISAPEREIY CHYC Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 50%, Mouse - 48%.

The inhibitors of apoptosis (IAP) proteins prevent cell death both in vitro and in vivo by virtue of inhibition of distinct caspases. The X-linked Inhibitor of Apoptosis, XIAP, is a key member of the IAP family of proteins. The caspase inhibiting activity of XIAP is negatively regulated by at least two XIAP-interacting proteins, XIAP-associated factor 1 (XAF1) and Smac/DIABLO. XAF1 binds to XIAP and antagonizes caspase inhibitory activities of XIAP. Expression of XAF1 triggers a redistribution of XIAP from the cytosol to the nucleus. XAF1 is ubiquitously expressed in normal tissues, but is present at low or undetectable levels in many different cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno XAF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica XAF1
N.º de referencia del gen Q6GPH4
Alias de gen BIRC4 binding protein; BIRC4-binding protein; Birc4bp; F-box protein 39; Fbox39; HSXIAPAF1; novel TRAF-type zinc finger protein; XAF1; XIAP associated factor 1; XIAP associated factor-1; Xiapaf1; XIAP-associated factor 1
Símbolos de los genes XAF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human XAF1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93312).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54739
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.