Learn More
Kit de preparación de muestras de Arcis
Código de producto. 15745703
Click to view available options
Incluye:
Lisis y tampón
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 15745703
Marca: Techne 1320452
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de preparación de muestras de Arcis facilita la extracción rápida de ADN y ARN en menos de 3 minutos
  • Extracción rápida de ADN/ARN (menos de 3 minutos)
  • Adecuado para 50 reacciones
  • No se requiere instrumentación
  • Proceso sencillo y estable sin pasos de calentamiento, enfriamiento, centrifugado o lavado
  • Protocolo de dos pasos y dos tubos (lisis y tampón)
  • ADN estable durante 2 semanas
  • El extracto es adecuado para su uso en reacciones de PCR y qPCR utilizando protocolos de ciclos rápidos y estándar
  • Suministrado y almacenado a temperatura ambiente
Especificaciones
Tipo Kit de extracción de ADN/ARN
Admite Sistema de dos tubos (lisis y tampón)
Incluye Lisis y tampón