Learn More
R&D Systems™ Mouse Serpin E1/PAI-1 DuoSet ELISA
Código de producto. 30001713
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
30001713 5 placas paquete de 5
1 options
Código de producto. 30001713
Marca: R&D Systems™ DY382805
Mouse Serpin E1/PAI-1 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse Serpin E1/PAI-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Serpin E1/PAI-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables Serpin E1/PAI-1
ensayo ELISA Development Kit
Conjugado Biotina
Reactividad cruzada < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Formato del kit de inmunoensayo 96-well microplate (sold separately)
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 18787
Especie del huésped Ratón
Intervalo de medición 9.38-600pg/mL
Cantidad 5 placas
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.