Learn More
Bohlender X3 Triangular Magnetic Stirring Bars L 40 mm 14mm
Marca:  Bohlender C357-18
X3 Triangular Magnetic Stirring Bars L 40 mm 14mm
Código de producto. 17157034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50€
    24.24€ / paquete de 3
    Ahorro 7.26€
    23% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-02-2026