Learn More
TERUMO 3-Part Syringes
Código de producto. 16217060
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Tipo de conexión:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. 16217060
Marca: TERUMO 8SS30L1MP
Edge
Siliconisation for optimal plunger mobility
  • Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Siliconisation for optimal plunger mobility
  • The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
  • Clear graduated scale allows accurate dosage
  • Transparent barrel for visualisation
  • Finger grips to support easy handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Calibre de aguja No Needle Included
Sin látex Yes
Tipo de producto Syringe
Desechables Single-use
Graduaciones 1 mL
Volumen (métrico) 30 mL
Tipo de conexión Concentric Luer Lock
Graduated Yes
Esterilidad Sterile