Learn More
Vistalab X24 Permeable Cell Culture Inserts, PET, 3.0µm, St
Marca:  Vistalab 230637
X24 Permeable Cell Culture Inserts, PET, 3.0µm, St
Código de producto. 17903502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    135.72€ / paquete de 24
    Ahorro 7.28€
    5% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-04-2026