Learn More
Berlin Packaging™ Frascos redondos de cristal de boca estrecha
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 1428
paquete de 20
paquete de 3168
paquete de 420
paquete de 51
Descripción
- Certificación DIN 28
- Ámbar o transparente
- Frasco redondo con cuello estrecho
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Parámetros de certificación | DIN 28 |
| Color | Transparente |
| Material | De cristal |
| Tipo de producto | Frasco alfa |