Learn More
Daklapack X10000 Gripbag 30% rPE 55 x 65 mm
Marca:  Daklapack OT112RPE
Encompass_Preferred
X10000 Gripbag 30% rPE 55 x 65 mm
Código de producto. 17849168
  • 415.99€ / paquete de 10000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-02-2026