Learn More
Heinz Herenz AR-Glass Cover Glasses
Descripción
- Cover glasses AR-glass
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Coverslip |
| Forma | Rectangle |
| Material | Glass |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 24 mm |
| Grosor (métrico) | 0.13 to 0.16 mm |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 50 mm |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |