Learn More
Macherey Nagel X100 Chroma Quec Mix I (13 g) (8 g MgSO4; 1 g Na2H Citrate*1.5 H2O, 2 g NaCl, 2 g Na3 Citrate*2 H2O)
Marca:  Macherey Nagel 730436.100
X100 Chroma Quec Mix I (13 g) (8 g MgSO4; 1 g Na2H Citrate*1.5 H2O, 2 g NaCl, 2 g Na3 Citrate*2 H2O)
Código de producto. 16460961
  • 527.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-04-2026