Learn More
Ritter Plastic X100 Capmat for Riplate SW 48 5ml, non-sterile, 20
Marca:  Ritter Plastic 43001-0069
X100 Capmat for Riplate SW 48 5ml, non-sterile, 20
Código de producto. 10048394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    292.06€ / paquete de 100
    Ahorro 47.94€
    14% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-02-2026