Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Broth
Click to view available options
Peso de llenado:
90-91,5 g
Formato:
Frasco de jarabe de 125 mL
Cantidad:
10 x 90 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Tryptone Soya Broth is a non-selective broth with neutralizers.
- TRYPTONE SOYA BROTH + 0.3% LECITHIN + 2% Tween™ 10 x 90 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2 to 25°C |
| Formato | Frasco de jarabe de 125 mL |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Broth |
| Peso de llenado | 90-91,5 g |
| Tipo de empaquetado | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Cantidad | 10 x 90 mL |