Learn More
Invitrogen™ Human Follistatin (FST) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
La follistatina es una proteína gonadal de cadena única que inhibe específicamente la liberación de hormonas foliculoestimulantes. El gen FST único codifica dos isoformas, FST317 y FST344, que contienen 317 y 344 aminoácidos respectivamente, como resultado del empalme alternativo del ARNm precursor. En un estudio en el que se analizaron 37 genes candidatos para determinar su vinculación y asociación con el síndrome de ovario poliquístico (SOP) o la hiperandrogenemia en 150 familias, se encontraron pruebas que relacionan el SOP con la follistatina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P19883 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 10468 |
| Símbolo de gen | Fst |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |