Descripción
- Tubo para ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P control
- Volumen: 50 ml
- Intervalo de trabajo: De 10 a 40 ml
- Unidad funcional: Dispersor, acero inoxidable
- Tapa de membrana: Sí
- Estéril: No
- Etiqueta IVD: No
- Aplicación: Triturar, mezclar, disolver
- Ejemplo de aplicación: Disolución de pastillas o cápsulas en disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Descripción | Equipado con placa de dispersión |
| Para utilizar con (equipo) | Ultra TURRAX™ Tube Drive P control |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |