Learn More
IKA™ Tubo con elemento de dispersión X10 DIS-300-S-M.10
Código de producto. 16278511 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16278511 300 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 16278511
Marca: IKA™ 0020016318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo desechable DIS-300-S está diseñado para disolver muestras en diferentes disolventes y está equipado con una hoja de disolución.
  • Adecuado con ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P control
  • Volumen: 300 ml
  • Intervalo de trabajo: De 50 a 250 ml
  • Unidad funcional: Dispersor, acero inoxidable
  • Tapa de membrana: Sí
  • Etiqueta IVD: No
  • Aplicación: Triturar, mezclar, disolver
  • Ejemplo de aplicación: Disolución de pastillas o cápsulas en disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 mL
Descripción Equipado con una placa de dispersión
Para utilizar con (equipo) Ultra TURRAX™ Tube Drive P control
Cantidad de embalaje 10/paq.