Learn More
Heathrow Scientific Torniquetes x-tourn™
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Naranja
Verde
Cantidad:
100/Paq.
25/rollo
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 rollos
paquete de 100
paquete de 250
Descripción
- Menos abrasivos que otras marcas, el grosor uniforme evita la descomposición y rotura
- Fabricados con poliisopreno suave y flexible
- Sin látex.
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliisopreno |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Tipo de producto | Tourniquet |
| Desechables | Sí |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 2,54 cm |